Pompes aspirantes pour produits chimiques
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS
5702 5704CHEM
181-0301EA 121 EUR InStock
181-0301 181-0302
Pompes aspirantes pour produits chimiques
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ces pompes aspirantes comprennent des tiges de piston en acier munies de manches en plastique pour que seuls les matériaux compatibles soient en contact avec le liquide manipulé. L'adaptateur standard s'adapte à un filetage de type 2" BSB ou 2" NPT.
En PP, avec joints en PTFE.
  • Équipés de joints en PTFE pour une résistance chimique maximale
  • Il existe des modèles pour des conteneurs de 20 à 210 litres
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité