Pump, suction siphon
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS LTD
5915
181-0305EA 37.4 EUR InStock
181-0305
Pump, suction siphon
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Suction operated siphon pump.
  • With PE suction tube 390 mm length
  • For drums up to 25 litres
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité