VWR® VP 220, Pompe à membrane haute performance pour travaux chimiques
Fournisseur: VWR Collection
181-0310EA 2850 EUR InStock
181-0310
VWR® VP 220, Pompe à membrane haute performance pour travaux chimiques
Pompe Pompes à vide à membrane
Le VP 220 est idéal pour les évaporateurs rotatifs fournissant un vide suffisamment puissant pour les évaporations exigeantes sans l’utilisation de pompes à huile. Le VP 220 intègre une technologie avancée de gestion de la vapeur (AVM) qui permet une régulation précise de la distillation des solvants organiques et des applications traitant des vapeurs et des gaz agressifs. Le VP 220 est particulièrement efficace pour l’évaporation rotative de solvants à bas point d’ébullition tels que l’acétone, l’éthanol et peut même éliminer rapidement le DMF à 35 °C. Les composants de la pompe sont tous fabriqués à partir de matériaux résistant à la corrosion, tels que le PTFE et le Kalrez, afin de traiter les vapeurs agressives. De plus, le processus d’évaporation sera optimisé avec l’ajustement du vide. Utilisez l’ajustement du vide pour augmenter le vide jusqu’à ce que des bulles se forment dans le flacon d’évaporation - puis reculez légèrement. Réduisez le vide pour une réaction rapide aux chocs ou à la formation de mousse.
  • Technologie de membrane durable et résistant
  • Design compact, léger, portable
  • Pompe à membrane puissante et résistante aux produits chimiques
  • Vide variable pour contrôler le taux d’évaporation
  • Maintenance considérablement réduite entraînant une réduction des coûts de possession et une meilleure productivité
Information de livraison: Livrée avec prise EU, UK, CH et manuel d'instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité