Unité de pompage chimique VARIO®, modèles PC, EK Peltronic®
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20696735
181-0339EA 8160 EUR InStock
181-0339
Unité de pompage chimique VARIO®, modèles PC, EK Peltronic®
Pompe Pompes à vide à membrane
L'unité de pompage chimique VARIOs® permet un contrôle précis du vide et une adaptation permanente de la vitesse du moteur de la pompe à membrane. Le régulateur de vitesse du moteur à la demande prolonge considérablement la durée de vie du diaphragme.
  • Toutes les pièces soumises à l'humidité sont très résistantes aux produits chimiques
  • Le régulateur de vide CVC 3000 est aisément manipulable grâce à ses menus de texte clairs. Avec soupape d'évent intégrée
  • Adaptation automatique du niveau de vide pendant tout le processus pour une reproductibilité élevée et un fonctionnement sans surveillance, un temps de traitement réduit grâce à un contrôle du vide sans fluctuation (sans hystérésis), même pour de grandes quantités de vapeur
  • Excellent vide, même avec ballast à gaz
  • Très silencieux, vibrations très réduites
  • Très respectueux de l'environnement en raison d'une récupération efficace des solvants
La pompe de base MD 1C VARIO-SP qui répond aux exigences en matière de vide élevé pour la plupart des solvants à point d'ébullition élevé.
Le séparateur à l'entrée (AK), fabriqué en verre muni d'un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes de liquide.
Le condensateur d'émission électronique Peltronic® condense les vapeurs de solvant sans liquide de refroidissement externe tels que l'eau ou la neige carbonique. Les éléments Peltier sont utilisés comme système de refroidissement. Le condensateur est spécialement conçu pour être ajouté aux unités de pompage existantes et permet le remplacement des condensateurs courants en verre. Le condensateur est idéal pour les applications où l'eau de refroidissement n'est pas disponible ou souhaitée en raison des mesures de protection environnementale liées à l'utilisation de l'eau. Il est également adapté en cas de préoccupations en termes de coût et de productivité associés aux condensateurs à neige carbonique, ou de risque d'inondation due à une fuite dans la plomberie de l'eau de refroidissement. Il est souvent demandé pour les réseaux à vide intégrés au mobilier de laboratoire.
Lorsque le Peltronic® est connecté à un régulateur de vide CVC 3000, il est mis sous/hors tension automatiquement à la demande. Les unités de pompage complètes PC 3001 VARIOpro EK Peltronic, PC 3004 VARIO EK Peltronic et PC 3012 VARIO NT EK Peltronic sont disponibles en série, les autres unités de pompage avec Peltronic® sont sur demande.
Informations de commande: Veuillez commander le câble d'alimentation (2x) séparément.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité