Aspirateur pour salle propre, EMI 1000, Tiger-Vac®
Fournisseur: TIGER-VAC
110133B
181-0341EA 3620 EUR InStock
181-0341
Aspirateur pour salle propre, EMI 1000, Tiger-Vac®
Aspirateurs
Conçu pour le nettoyage général dans des environnements à contamination contrôlée, compatible avec les salles propres, dans l'industrie pharmaceutique. Permet aspiration, confinement et mise au rebut de composés puissants en toute sécurité. En acier inoxydable AISI 316 2B.
  • Compatible salle propre ISO classe 4 (ancienne classe 10)
  • Antistatique et anti-décharge électrostatique
  • Système de filtration en cinq étapes incluant filtre ULPA U15, filtre HEPA H14, filtre en tissu, filtre de sécurité et sac de filtration à usage unique
  • Moteur monophasé
  • Commande à
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aspirateur, EMI-1000, en acier inoxydable AISI 304 (prise EU) 1 181-0341
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité