Trompe à eau
Fournisseur: KARTELL
1395
181-0501EA 31.7 EUR InStock
181-0501
Trompe à eau
Pompe Trompes à eau
Pour la création de vide et l'aspiration de liquides et de vapeurs (connecter un piège à froid au besoin). Particulièrement efficace avec une pression d'eau faible.
En PP blanc.
  • Consommation d'eau de 300 l/h
  • Pression finale de 20 mbar avec une pression de l'eau de 1 bar
  • Volume d'aspiration, ±270 l d'air par heure
  • Bonne résistance chimique
  • Température d'utilisation prolongée max. de 80 °C
Information de livraison: Les trompes à eau sont livrées avec une olive (diamètre extérieur 12 - 13 mm) pour le raccord pour l'eau et une autre olive (diamètre extérieur 9 - 11 mm) pour le raccord au vide
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité