VWR® PharMed® BPT, Pump Tubing, Coiled
Fournisseur: VWR Collection
181-0557EA 0 EUR InStock
181-0557
VWR® PharMed® BPT, Pump Tubing, Coiled
Tuyaux Transfer Tubing
Catalyst pump coiled tubing pumps.
  • Four formulations available to cover most chemical compatible applications
  • Available in both thin and thick wall configurations
To help simplify choices, a platinum-cured silicone, two TPEs and a long life PVC tubing material are offered.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité