L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® RV+, Pompes rotatives à palettes, à deux étages
Fournisseur: VWR Collection
181-0498EA 2620 EUR InStock
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Pompes rotatives à palettes, à deux étages
Pompe Pompes à vide à palettes
Cette série de pompes rotatives à palettes à deux étages RV+ offre une fiabilité élevée pour un fonctionnement stable, une longue durée de vie du produit et des intervalles de maintenance prolongés.
  • Réduction des risques d’attaques chimiques et de dégradation de l’huile en diluant des produits chimiques agressifs avec une chambre d’huile plus grande
  • Pompe en marche froide pour ralentir le taux de dégradation de l’huile
  • Revêtement en PTFE sur le carter intérieur et revêtement en oxyde noir sur le module de pompe pour ralentir la vitesse de corrosion et
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pompe rotative à palettes, RV2.5+ 1 181-0571
Kit de pompe rotative à palettes, RV2.5+ avec ACC 1 181-0572
Pompe rotative à palettes, RV3+ 1 181-0498
Pompe rotative à palettes, RV6+ 1 181-0499
Kit de pompe rotative, RV6+ avec ACC 1 181-0504
Pompe rotative à palettes, RV8+ 1 181-0503
Ensemble pompe à palettes RV8+ avec ACC 1 181-0574
Pompe rotative à palettes, RV18+ 1 181-0573
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité