Pompe à vide, Type N 96, LABOPORT®
Fournisseur: KNF
N96
181-0583EA 349 EUR InStock
181-0583
Pompe à vide, Type N 96, LABOPORT®
Pompe Pompes à vide
Cette pompe à vide à membrane N 96 associe un débit élevé à un design compact, ce qui permet de gagner un espace précieux dans le laboratoire.
  • Très faible encombrement et sans entretien
  • Résistant aux produits chimiques et sans huile
  • Contrôle intégré de la vitesse de rotation
  • Classe de protection IP 40
  • Membrane revêtue de PTFE pour une utilisation avec des gaz et des vapeurs agressifs/corrosifs
Il dispose d'un contrôle manuel de la vitesse de rotation, d'un bon rendement énergétique et peut être réglé de manière optimale en fonction de l'application. Les applications potentielles comprennent filtration, SPE et aspiration de liquides à l'aide d'un vide.
Matériau de la tête de pompe : PPS
Matériau de la vanne : FKM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité