Pompe à vide pour vapeurs et gaz agressifs, VACUU·PURE® 10C
Fournisseur: VACUUBRAND
20751000
181-0610EA 9840 EUR InStock
181-0610
Pompe à vide pour vapeurs et gaz agressifs, VACUU·PURE® 10C
Pompe Pompes à vide
VACUU·PURE 10C dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range of 10⁻³ mbar. The new vacuum pump combines three important benefits for the user: 100% oil-free, chemically resistant, and no wear parts.
  • Plage de vide jusqu'à 10⁻³ mbar
  • 100% sans huile
  • Résistant aux produits chimiques
  • Aucune pièce d'usure
La VACUU·PURE® 10C est idéalement adaptée aux processus propres et à la production de produits purs. La pompe à vis est spécialement conçue pour les processus dans une plage de vide atteignant 10⁻³ mbar. Néanmoins, contrairement à d'autres technologies de vide parfait, elle peut être utilisée sur toute la plage de pression allant de la pression atmosphérique au vide absolu. Parallèlement, les vapeurs et gaz agressifs peuvent être pompés sans soucis grâce à la résistance élevée aux produits chimiques. L'usage d'un piège condensateur n'est plus nécessaire pour la majorité des applications.
La VACUU·PURE® gère sans difficulté des charges de vapeur élevées grâce à sa compatibilité extraordinaire avec les condensats. Grâce à cette aptitude, un ballast à gaz devient inutile pour éviter les inconvénients associés à la réduction de la vitesse de pompage et à la hausse des niveaux acoustiques. Avec le mode de régénération intégrée, vous obtenez un séchage rapide de la pompe en fin de processus. De là une hausse significative du débit des échantillons comparé aux autres technologies de pompe.
Informations de commande: Pump completely mounted, ready for use, connection with small KF DN 25 flange (2× centring and clamping rings included), with manual. To establish a hose nozzle connection, suitable KF flanges with hose nozzle are available to order.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité