Jauge de vide, DVR 2pro
Fournisseur: VACUUBRAND
20682906
181-0624EA 768 EUR InStock
181-0624
Jauge de vide, DVR 2pro
Pompe Jauges de vide
Le DVR 2pro est un vacuomètre polyvalent entièrement électronique pour la plage de mesure allant de la pression atmosphérique à 1 mbar.
  • La fonctionnalité améliorée du menu de navigation permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter la durée de vie de la batterie.
  • L'affichage des valeurs de mesure numériques permet de détecter les tendances et facilite une lecture précise.
  • L'unité de pression sélectionnable par l'utilisateur en mbar, hPa ou Torr évite les conversions inutiles.
  • Les différents raccords à vide et la tige de support supplémentaire permettent
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité