L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary vane pump and packages, RZ 6
Fournisseur: VACUUBRAND
20798150 20798160 20798130 20798039 20798049
VACU20798150EA 4400 EUR InStock
VACU20798150 VACU20798160 181-0652 181-0655 181-0676
Rotary vane pump and packages, RZ 6
Pompe Pompes à vide à palettes
Rotary vane pumps from VACUUBRAND offer great performance in a compact design. Even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum. You also benefit from extended oil change and maintenance intervals thanks to optimised lubrication circuit and large usable oil volume.
  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • High water vapor tolerance (40 mbar) due to efficient gas ballast
  • Very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long
More Product Information
New Product
Rotary vane pump RZ 6
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rotary vane pump RZ 6, CEE-plug 1 181-0652
Package rotary vane pump RZ 6 + FO
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Package rotary vane pump RZ 6 + FO, CEE plug 1 181-0676
New Product
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16, CEE-plug 1 181-0655
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16 + Set DCP + VSP 3000
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16 + Set DCP + VSP 3000, CEE-plug 1 VACU20798150
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Package rotary vane pump RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended, CEE-plug 1 VACU20798160
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité