Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chemistry-HYBRID pump, RC 6

Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20798560
181-0672EA 3590 EUR InStock
181-0672
Chemistry-HYBRID pump, RC 6
Pompe Pompes à vide à palettes
The RC 6 chemistry-HYBRID pump combines a two-stage rotary vane pump and a two-stage chemistry diaphragm pump for optimized corrosion resistance.

  • Reduced internal corrosion, even when working with corrosive vapours
  • Oil changes typically reduced 90% or more compared with rotary vane pumps alone
  • Most economical solution: In practical operation a cold trap is often no longer necessary
  • Ease of maintenance due to telescopic design

The RC 6 chemistry-HYBRID pump is a combination of a two-stage rotary vane pump and a two-stage chemistry diaphragm pump for optimized corrosion resistance. The diaphragm pump maintains the oil reservoir under vacuum in order to keep the partial pressures of solvent vapours at levels below their condensation points and to reduce largely the concentration of oxygen and corrosive gases. Therefore, the RC 6 chemistry-HYBRID pump has a much higher solvent vapour pumping capability and resistance to aggressive gases than conventional rotary vane pumps.

Water vapor tolerance with gas ballast >40 mbar.

Information de livraison: Pump completely mounted, ready for use after oil filling (bottle 0,5 L enclosed), with manual.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité