Vacuomètre, DCP 3000
Fournisseur: VACUUBRAND
20683170
181-1031EA 1380 EUR InStock
181-1031
Vacuomètre, DCP 3000
Pompe Jauges de vide
Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-term stability and effective temperature compensation. With its robust plastic housing and splash-proof gauge head, the VSK 3000 is ideal for tough applications.
  • Mesure directe sur le système grâce à la technologie VACUU BUS ; possibilité de relier jusqu'à 4 têtes de jauges externes espacées de 30 m maximum
  • Grand écran lumineux avec affichage analogique et valeurs de mesure numériques Affichage
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité