Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pompe à eau

Fournisseur: Brand
159600
181-9100EA 54 EUR InStock
181-9100
Pompe à eau
Pompe Trompes à eau
Pompe à eau en PP gris, pour générer un vide et évacuer les liquides et les vapeurs (il peut être nécessaire d'installer un récupérateur ou un piège réfrigérant en amont).

  • Consommation d'eau extrêmement faible (190 l/h à une pression d'un débit de 3,5 bar)
  • Pression finale constante (16 mbar à une température de l'eau de 12 °C)
  • Bonne capacité d'aspiration ; ~400 l d'air par heure (par rapport à la pression atmosphérique, température de l'eau de 12 °C, pression d'un débit de 3,5 bar)
  • Bonne résistance chimique - le milieu à transporter n'entre en contact qu'avec des pièces en PP, FKM et PTFE
  • Température max. : 80 °C en fonctionnement continu

Information de livraison: Comprend la trompe à eau, un écrou borgne R 3/4", un adaptateur de réduction R 1/2", une buse de flexible (10 - 12 mm de diamètre externe) pour le connecteur d'eau et un raccord de tuyaux d'un diamètre externe de 6 à 9 mm qui peut être dévissé pour le raccordement au vide.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité