Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pompes à jet d'eau conformes à la norme Friedrichs-Antlinger

Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05580003
181-9401EA 118 EUR InStock
181-9401
Pompes à jet d'eau conformes à la norme Friedrichs-Antlinger
Pompe Trompes à eau
Duran®, avec olives.Avec buse en spirale. Pour de hautes performances.

  • Consommation d'eau : 10 l/min à 4 bar de pression d'eau
  • Vitesse d'aspiration : 400 ml/s à 4 bar de pression d'eau
  • Pression finale 16 mbar à 4 bar de pression d'eau

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité