Bismuth indium lead tin eutectic ingot (alloy 136) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
18143.22
18143.22EA 187 EUR InStock
18143.22
Bismuth indium lead tin eutectic ingot (alloy 136) ≥99.9% (base métaux)
Bismuth indium lead tin eutectic ingot (alloy 136)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt% Odour: Odourless Melting Point: 58° MDL No.: MFCD00210606
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité