Poly(dimethylsiloxane), average Mw 95000 (Typical), average Mn 50000 (Typical), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
181846-25G
181846-25GEA 289 EUR InStock
181846-25G
Poly(dimethylsiloxane), average Mw 95000 (Typical), average Mn 50000 (Typical), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efb615121cd84078f010b6727bef0f36c135efe&vid=3efb615121cd84078f010b6727bef0f36c135efe&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité