α-Naphthyl Butyrate Esterase, Lymphocyte kit, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
181B-1KT
181B-1KTEA 341 EUR InStock
181B-1KT
α-Naphthyl Butyrate Esterase, Lymphocyte kit, Sigma-Aldrich®
α-Naphthyl Butyrate Esterase, Lymphocyte kit
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
Kit component only
α-Naphthyl Butyrate Solution (180-1) 50 mL
Citrate Solution (91-5) 50 mL
Methylene Blue Solution (180-8) 50 mL
Pararosaniline Solution (180-4) 15 mL
Phosphate Buffer (180-5) 1 mL/vial
Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3316
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité