Poly(ethyl methacrylate), average Mw 340000 (Typical), average Mn 126000 (Typical), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
183350-25G
183350-25GEA 199 EUR InStock
183350-25G
Poly(ethyl methacrylate), average Mw 340000 (Typical), average Mn 126000 (Typical), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0edafba4c801c17413591c34ffc6aa874a146d77&vid=0edafba4c801c17413591c34ffc6aa874a146d77&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité