Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle benzoate, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methyl benzoate

M-Clarity™ quality level = MQ100

18344-5ML-F
18344-5ML-FEA 83.9 EUR InStock
18344-5ML-F
Méthyle benzoate, Supelco®
Méthyle benzoate


Formule: C₆H₅COOCH₃
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 199.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008421
Numéro CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a6409a08077d7d6ac7431f21935d5d19b29b8ec&vid=805938dc45f63cae2784ff0539a7bddb6a9ee93a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité