L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anneaux de centrage intérieurs pour raccords à petite bride
Fournisseur: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 16.3 EUR InStock
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Anneaux de centrage intérieurs pour raccords à petite bride
Scellés Bagues d'étanchéité
En acier inoxydable avec rondelle d'étanchéité en FPM
  • Plage de température de fonctionnement de −40 à +150 °C
  • Egalement utilisables pour les brides étuvables dans les applications de vide poussé
  • Joint d'étanchéité en FPM avec faible dégagement de gaz
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DN 10 1 185-1221
DN 20 1 185-1223
DN 32 1 185-1225
DN 16 1 185-1222
DN 25 1 185-1224
DN 40 1 185-1226
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité