Acide L(+)-ascorbique 99.0-100.5% USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
1852-10EA 184.7 EUR InStock
1852-10
Acide L(+)-ascorbique 99.0-100.5% USP, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Ascorbic acid
Crystals.
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Appearance (fine, white to slightly yellow crystals) Passes Test
USP - Assay (C₆H₈O₆) 99.0 - 100.5 %
USP - Specific Rotation [Å]²⁵^D (+) 20.5 - 21.5 Degree
USP - Residue on Ignition ≤0.1 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
Residual Solvents - Only Class 2 Solvents (Methanol) and Class 3
Solvents are likely to be present. Residual Class 2 Solvents are below
Option 1 and the residual concentration of all Class 3 Solvents is
<0.5%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité