Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M dans l'hexane, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

185461000 185468000
185461000.EA 121 EUR InStock
185461000. 185468000.
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M dans l'hexane, AcroSeal®
Ethylaluminum sesquichloride
Appearance: Clear colorless Solution


Formule: C₆H₁₅Al₂Cl₃
Densité: 0.701 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044852
Numéro CAS: 12075-68-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 % (on Al basis)
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité