Sulfure de dimethyle-borane 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
185611000
185611000.EA 80.1 EUR InStock
185611000.
Sulfure de dimethyle-borane 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Sulfure de dimethyle-borane
Formule: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013189
Numéro CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
ONU: 3399
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.05 M
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité