Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cefixime trihydrate ≥98.0% (par HPLC) antibiotic, pour la microbiologie

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

18588-100MG-F
18588-100MG-FEA 156 EUR InStock
18588-100MG-F
Cefixime trihydrate ≥98.0% (par HPLC) antibiotic, pour la microbiologie
Cefixime trihydrate


Formule: C₁₆H₂₁N₅O₁₀S₂
Numéro MDL: MFCD03788802
Numéro CAS: 125110-14-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité