1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-EBIO, 1-Ethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 1-Ethylbenzimidazolinone
186310010
186310010.EA 107 EUR InStock
186310010.
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005715
Numéro CAS: 10045-45-1
EINECS: 233-148-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité