Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Talc, en poudre, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

18654-25KG
18654-25KGEA 244 EUR InStock
18654-25KG
Talc, en poudre, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™
Talc


Formule: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2.7 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792903
Numéro CAS: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (1000°C) Max. 7.0 %
Water soluble matter Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 2.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.9 %
Iron (Fe) Max. 0.25 %
Magnesium (Mg) 17.0 - 19.5 %
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Microbiological impurity complying
Identity complying
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité