Acide hydrobromique ≥48%, Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
18730-1L
18730-1LEA 105 EUR InStock
18730-1L
Acide hydrobromique ≥48%, Purum p.a.
Acide hydrobromique
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: HBr
Point d'ébullition: 126 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -11 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 48.0 - 50.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.440 - 1.443
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 50 ppm
Vapor Pressure 320 psi ( 21.1 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité