Pentacarbonylfer, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Iron pentacarbonyl, Iron(0) pentacarbonyl
187621000
187621000.EA 89 EUR InStock
187621000.
Pentacarbonylfer, AcroSeal®
Pentacarbonylfer
Formule: C₅FeO₅
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.49 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011001
Numéro CAS: 13463-40-6
ONU: 1994
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glasswool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité