Système de pompe à vide SC 920 G
Fournisseur: KNF
SC920G
189-0033EA 5133 EUR InStock
189-0033
Système de pompe à vide SC 920 G
Pompe Pompes à vide à membrane
Système de pompe à vide SC 920 G est à vitesse régulée.
Application: Évaporation rotative, distillation.
  • Reconnaissance et surveillance automatiques et précises du point d'ébullition grâce à la fonction rampe intégrée
  • Vitesse contrôlée
  • La tête de pompe en PPS associée à la membrane revêtue de PTFE est idéale pour les gaz et les vapeurs agressifs/corrosifs
  • Vanne de ballast à gaz intégrée
  • Fonctionnement silencieux
The vacuum pump system consists of a vacuum pump with electronic control, a suction-side separator, a high performance condenser with separator on the pressure side, and a hand terminal for remote control. Software that permits PC based control over the vacuum pump system is also included. One interesting feature is the ability to save pressure curves and retrieve them at a later time.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité