Calcofluor white stain colorant fluorescent, pour la microbiologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
18909-100ML-F
18909-100ML-FEA 64.1 EUR InStock
18909-100ML-F
Calcofluor white stain colorant fluorescent, pour la microbiologie, Sigma-Aldrich®
Calcofluor white stain
Fluorescent stain for rapid detection of yeasts, fungi and parasitic organisms. Calcofluor white is a non-specific fluorochrom that binds to cellucose and chitin in cell walls.
Composition:
Calcofluor White M2R: 1 g/l
Evans blue: 0,5 g/l
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité