Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix, C20:1-C20:5 Unsaturates
Fournisseur: Merck
18913-1AMP
18913-1AMPEA 208 EUR InStock
18913-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix, C20:1-C20:5 Unsaturates
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Conditionnement: 50 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: cis-11-Eicosenoic acid aethyl ester (C20:1) cis-1114-Eicosadienoic acid methyl ester (C20:2) cis-111417-Eicosatrienoic acid methyl ester (C20:3) cis-581114-Eicosatetraenoic acid methyl ester (C20:4)
cis-58111417-Eicosapentaenoic acid methyl ester (C20:5)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité