Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix Glc-30
Fournisseur: Merck
1893-1AMP
1893-1AMPEA 57.8 EUR InStock
1893-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix Glc-30
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Conditionnement: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Caprylic Acid Methyl Ester (C8:0) Capric Acid Methyl Ester (C10:0) Lauric Acid Methyl Ester (C12:0) Myristic Acid Methyl Ester (C14:0) Palmitic Acid Methyl Ester (C16:0)
Attention: P273 - P391 - P501
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité