Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
189400-100
189400-100EA 98.7 EUR InStock
189400-100
Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique, Millipore®
Acide 5,5'-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylique
Formule: C₂₂H₁₄O₉
Numéro MDL: MFCD00011663
Numéro CAS: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité