Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix Glc-40
Fournisseur: Merck
1895-1AMP
1895-1AMPEA 60.6 EUR InStock
1895-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix Glc-40
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Conditionnement: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Palmitic acid methyl ester (C16:0) Stearic acid methyl ester (C18:0) Arachidic acid methyl ester (C20:0) Behenic acid methyl ester (C22:0)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité