Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
191265JEA 111 EUR InStock
191265J
Argent nitrate 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0198 - 0.0202 mol/l
NIST traceable Confirmed
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité