Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

191546PEA 0 EUR InStock
191546P
Sodium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxyde


Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) 48.0 - 50.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité