Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
191675AEA 39.8 EUR InStock
191675A
Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité