2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥90%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
191698-25G
191698-25GEA 150 EUR InStock
191698-25G
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥90%, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formule: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C/18 mmHg (lit.)
Point de fusion: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00005879
Numéro CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a7401c63397ed493b250b00cee377b4a91a1b1&vid=86a7401c63397ed493b250b00cee377b4a91a1b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Grey and Faint, Beige to Beige
Appearance (Form) Powder or Crystals or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s)
Titration with NaOH 89.5 - 110.5 %
Infrared Spectrum Conforms to Structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité