Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
191773BEA 101 EUR InStock
191773B
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 24 - 26 %
Halide (as Cl) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité