Réactif vanadomolybdate
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
191844WEA 189 EUR InStock
191844W
Réactif vanadomolybdate
Réactif vanadomolybdate
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour reaction Satisfactory
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité