Acide butyrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
19215-5ML
19215-5MLEA 97.3 EUR InStock
19215-5ML
Acide butyrique, Supelco®
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 163.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
ONU: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0597a0bdc3b907c4ceef9d89fe168a0dfb947d&vid=ce053eed1efb7edd6985bf0af878587df9be21a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité