Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl, avec indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
192316HEA 218 EUR InStock
192316H
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl, avec indicateur
ortho-Boric acid
Contenu par litre :
Acide orthoborique AnalaR NORMAPUR®: 40 g
Indicateur pH 4,5: 6 ml
Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 39.0 - 41.0 g/l
pH (20°C) 3.80 - 4.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité