4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
192325-25G
192325-25GEA 374 EUR InStock
192325-25G
4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Chlorométhyl)-2-nitrotoluène
4-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 87…88 °C/0,05 mmHg (lit.)
Point de fusion: 48...50 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00044646
Numéro CAS: 84540-59-0
EINECS: 283-154-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=742fd7b7ba7f92827ce3b2e103c2037fdf6577a1&vid=338a051ec23076bea3612c89e66d394c947405f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité