Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
192457-1G
192457-1GEA 136 EUR InStock
192457-1G
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥99%, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Useful standard for elemental analysis.
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄
Point de fusion: 159...160 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001658
Numéro CAS: 1589-62-4
EINECS: 216-458-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 51.2 - 52.3%
Nitrogen 19.9 - 20.3%
Purity (TLC) ≥99%
Solubility (Turbidity), 25 mg/ml (2.5%), CHCl₃ Clear
Solubility (Colour) Orange
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité