Organic reference standard, Steviol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
19345-10MG
19345-10MGEA 259 EUR InStock
19345-10MG
Organic reference standard, Steviol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Steviol, a diterpenoiic carboxylic alcohol is an aglycone of sweet glycosides which is accumulated in Stevia rebaudiana. ent-kaurenoic acident-KA undergoes hydroxylation reaction in presence of molecular oxygen and NADPH, to yield steviol.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1023f751a0d76101e59dffb317ae175a6b86de34&vid=1023f751a0d76101e59dffb317ae175a6b86de34&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité