Acide 6-hydroxynicotinique, Supelco®
Fournisseur: Merck
19386-100MG
19386-100MGEA 33.3 EUR InStock
19386-100MG
Acide 6-hydroxynicotinique, Supelco®
Acide 6-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 304…306 °C
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=050c70992a4ecf44c0c4c835d1b7ca7b192c8b34&vid=050c70992a4ecf44c0c4c835d1b7ca7b192c8b34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité