Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AZOCOLL™ substrate, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

194932-1
194932-1EA 237 EUR InStock
194932-1
AZOCOLL™ substrate, Calbiochem®
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
General proteolytic substrate. Provides a rapid, simple method for the detection of proteases in aqueous solutions.

  • Colour yield (520 nm): >1,0
  • Blank (520 nm, 50 mg/5 ml buffer, 10 minutes at 37 °C, pH 7,0): <0,2
  • Mesh: <50 (minimum 80%)

Conditionnement: Packed in plastic ampoule.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité