n-Butylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19600-10ML
19600-10MLEA 127 EUR InStock
19600-10ML
n-Butylbenzène, Supelco®
n-Butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009463
Numéro CAS: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité